Läs mer
Axygen™ 2,0 mL självstående rör med skruvlock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Grön
Gult
Klart
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans.
- Finns som försteriliserad och icke-steril
- Icke-sterila lockrör har fristående, icke-ögla lock med O-ringar
- Försteriliserade lockrör har icke-öglor fästa med O-ringar
- Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
- Maxymum Recovery™ skruvlocksrör finns som specialbeställning
- Kepsar finns i olika färger för enkel providentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Stängningsfärg | Diverse |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Icke-loopad |
| Inkluderar | O-ring |
| Förpackning | Väska |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |