Läs mer
Axygen™ 2,0 mL självstående rör med skruvlock
Produktkod. 11394185 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Stängningsfärg:
Assorted
Blue
Brown
Diverse
Gray
Grön
Klart
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 11394185
Brand: Axygen™ SCT200SSCS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har kemikaliebeständiga O-ringar
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans.
  • Finns som försteriliserad och icke-steril
  • Icke-sterila lockrör har fristående, icke-ögla lock med O-ringar
  • Försteriliserade lockrör har icke-öglor fästa med O-ringar
  • Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
  • Kepsar finns i olika färger för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsfärg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Formatera Icke-loopad
Inkluderar O-ring
Antal per förpackning 500/Pk.
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g