Läs mer
Axygen™ 20μ L Automationstips för Agilent™ /Hastighet 11 VPrep™ och Bravo, 96 Tips Format
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Beskrivning
Spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet.
- Klar polypropen
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Finns i icke-steril eller steril
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller |
| Funktioner | utan bottenetikett |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Visa mer |