Läs mer
Axygen™ Maxymum Recovery™ 20μ L Ultra Micro Tips
Produktkod. 12551368 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 20000
Paket med 4800
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Formatera unitSize
12551368 Icke-steril Bulk Paket med 20000
12796609 Icke-steril Ställ Paket med 4800
12611656 Icke-steril Ställ Paket med 960
12706619 Sterila Ställ Paket med 4800
12653706 Sterila Ställ Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12551368 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer T400L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maxymum Recovery™ möjliggör återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är RNase-/DNas-fria och icke-pyrogena. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
  • Ickepyrogena
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 20μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rena påståenden DNase, RNase Free
För användning med (applikation) Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Formatera Bulk
Tipsstil Micro Point, Låg retention
Förpackning 1 000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
För användning med (utrustning) Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10
Produktlinje Maxymum Recovery