Läs mer
Axygen™ 200 μL Universalpipettspetsar: 200 L, μfasade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11376144 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Ställ
Ställ, 5 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Färg Formatera unitSize
11376144 Icke-steril Klart Bulk Paket med 1000
12591288 Icke-steril Klart Ställ, 5 x 96 Paket med 4800
12669595 Icke-steril Klart Gångjärnsställ -
12687215 Sterila Klart Gångjärnsställ Paket med 960
12083859 Sterila Klart Gångjärnsställ Paket med 4800
12521298 Sterila Gult Ställ Paket med 4800
12783109 Sterila Gult Ställ Paket med 4800
12677385 Sterila Gult Ställ Paket med 960
12126880 Icke-steril Gult Bulk Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11376144 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer T200C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter.
  • Optimerad spetsfasning minskar provhängningen, förbättrar pipetteringsnoggrannheten
  • Breda spetsar med öppningsstorlek: 0,062 tum. (1,52 mm) gör den idealisk för pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
  • Graderingsmärken tillåter en visuell bekräftelse av pipettsdragningsvolymen
  • Försteriliserade spetsar är e-beam bestrålade för att förhindra produktnedbrytning
  • Tillverkningsmiljön i renrum certifierar produkter som är säkra mot RNase, DNase och pyrogen
  • Finns även med Maxymum återvinning, som möjliggör fullständig återhämtning av värdefulla prover, sparar kostsamma reagenser
Beställningsinfo
Finns i bulk-, rack- eller stack-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas, RNas, DNA och PCR-hämmare fri
Formatera Bulk
Tipsstil Universell, Fasad
För användning med (utrustning) Universal Fit