Läs mer
Axygen™ 200 μL Universalpipettspetsar: 200 L, μfasade
Produktkod. 12591288 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Ställ
Ställ, 5 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12591288
Brand: Axygen™ T200CSTK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter.
  • Optimerad spetsfasning minskar provhängningen, förbättrar pipetteringsnoggrannheten
  • Breda spetsar med öppningsstorlek: 0,062 tum. (1,52 mm) gör den idealisk för pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
  • Graderingsmärken tillåter en visuell bekräftelse av pipettsdragningsvolymen
  • Försteriliserade spetsar är e-beam bestrålade för att förhindra produktnedbrytning
  • Tillverkningsmiljön i renrum certifierar produkter som är säkra mot RNase, DNase och pyrogen
  • Finns även med Maxymum återvinning, som möjliggör fullständig återhämtning av värdefulla prover, sparar kostsamma reagenser
Beställningsinfo
Finns i bulk-, rack- eller stack-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden DNase, RNase Free
Formatera Ställ, 5 x 96
För användning med (utrustning) Universal Fit