Läs mer
Axygen™ 200 μL Universalpipettspetsar: 200 L, μfasade
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Ställ
Ställ, 5 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Optimerad spetsfasning minskar provhängningen, förbättrar pipetteringsnoggrannheten
- Breda spetsar med öppningsstorlek: 0,062 tum. (1,52 mm) gör den idealisk för pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
- Graderingsmärken tillåter en visuell bekräftelse av pipettsdragningsvolymen
- Försteriliserade spetsar är e-beam bestrålade för att förhindra produktnedbrytning
- Tillverkningsmiljön i renrum certifierar produkter som är säkra mot RNase, DNase och pyrogen
- Finns även med Maxymum återvinning, som möjliggör fullständig återhämtning av värdefulla prover, sparar kostsamma reagenser
Beställningsinfo
Finns i bulk-, rack- eller stack-format.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNas-, RNas- och pyrogenfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Fasad, Universell |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |