Läs mer
Axygen™ 200 μL Universalpipettspetsar: 200 L, μfasade
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4102794 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Ställ
Ställ, 5 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 11376144
Brand: Axygen™ T200C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter.
  • Optimerad spetsfasning minskar provhängningen, förbättrar pipetteringsnoggrannheten
  • Breda spetsar med öppningsstorlek: 0,062 tum. (1,52 mm) gör den idealisk för pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
  • Graderingsmärken tillåter en visuell bekräftelse av pipettsdragningsvolymen
  • Försteriliserade spetsar är e-beam bestrålade för att förhindra produktnedbrytning
  • Tillverkningsmiljön i renrum certifierar produkter som är säkra mot RNase, DNase och pyrogen
  • Finns även med Maxymum återvinning, som möjliggör fullständig återhämtning av värdefulla prover, sparar kostsamma reagenser
Beställningsinfo
Finns i bulk-, rack- eller stack-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas, RNas, DNA och PCR-hämmare fri
Formatera Bulk
Tipsstil Universell, Fasad
För användning med (utrustning) Universal Fit