Läs mer
Axygen™ 200μ L Universalpipettspetsar: 200μ L, bred borrning
Produktkod. p-4906724 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Produktkod. 11396054
Brand: Axygen™ T205WBCRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
(Detta är den föreslagna ersättningen för T-205-WB-CL)
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Wide-Bore
Beställningsinfo
Finns i bulk-, rack- eller stack-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Genomisk/Bred öppning, Universell
För användning med (utrustning) Universal Fit