Learn More
Axygen™ 200μ L Universalpipettspetsar: 200μ L, Fasad, Referens
GREENER_CHOICE
Product Code. 12581368 Shop All Axygen Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Bulk
Påfyllning
Ställ
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Paket med 20000
Paket med 4800
Paket med 960
Product Code. 12581368
missing translation for 'mfr': Axygen™ TR222Y
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
(Detta är den föreslagna ersättningen för T-205-WB-CL)
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Wide-Bore
Order Info
Finns i bulk-, rack- eller stack-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Bulk
Tipsstil Fasad, Universell
Förpackning 1 000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 10, 50, 100 μL