Läs mer
Axygen™ 200μ L Universalpipettspetsar: 200μ L, Fasad, Referens
Produktkod. 12706639 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Bulk
Påfyllning
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 20000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12706639
Brand: Axygen™ TR222CRS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
(Detta är den föreslagna ersättningen för T-205-WB-CL)
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Wide-Bore
Beställningsinfo
Finns i bulk-, rack- eller stack-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas, RNas, DNA och PCR-hämmare fri
Formatera Ställ
Tipsstil Fasad, Universell
Förpackning Gångjärnsställ
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 10, 50, 100 μL