Läs mer
Axygen™ 24- och 32-brunnars PCR mikroplattor, klara, icke-sterila
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12799408 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Antal Wells:
24
32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 12799408
Brand: Axygen™ PCR32C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa ett brett utbud av termocykler
  • Volym till brädden av brunn: 350μ L, arbetsvolym: 300μ L, volym med AxyMat: 240μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Lock Utan lock
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta, utan lock
Material Polypropen
Antal Wells 32
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) PCR
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.