Läs mer
Axygen™ 300μ L Universalpipettspetsar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
- Ickepyrogena
- Fin-Point
Beställningsinfo
- Bulk: 1000 spetsar/förpackning, 240 förpackningar/fodral
- Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 300μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Micro Point, Universell |
| Förpackning | 1 000 Tips/Pk., 10 Pack/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Material | Polypropen |