Beskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
- Ickepyrogena
- Fin-Point
- Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
Beställningsinfo
- Bulk: 1000 spetsar/förpackning, 240 förpackningar/fodral
- Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 300μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention, Universell |
| Förpackning | Gångjärnsställ |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | Maxymum Recovery |
| Material | Polypropen |