Läs mer
Axygen™ 384-brunnars skirtade PCR-mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blue
Clear
Green
Klart
Orange
Red
Violet
Vitt
Yellow
Volym (metrisk) Tja:
40 μL
50 μL
50μ L
55μ L
Inkluderar:
Double notch
Dubbla hack
Enstaka hack
Single notch
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Beskrivning
Tätningsalternativ: Axymats, värmeförsegling, självhäftande filmer och folier.
- Finns i 50 μL och 55 μL
- Enkel- och dubbelskåra hörn
Kjol (50 μL)
- Användning/kompatibilitet: standard termisk cykling
- Robotvänlig helkjoldesign
- Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
- Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, helt ABI kompatibel för qPCR och sekvensering
- Robotvänlig helkjoldesign
- Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
- Robotvänlig styv platta med hel kjol
- Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, automationsapplikationer
- Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 2 förpackningar/hylsa, 5 hylsor/Cs.
- Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, qPCR
- Upphöjda brunnar tillåter 55 μL volym
- Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
Färger tillgängliga på specialbeställning.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Kjol stil | Full |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 50μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Visa mer |