Läs mer
Axygen™ 384-brunnars skirtade PCR-mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12739438 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Vitt
Volym (metrisk) Tja:
40 μl
50 μl
50μ L
55μ L
Inkluderar:
Dubbelt hack
Dubbla hack
Enkelt hack
Enstaka hack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 12739438
Brand: Axygen™ PCR384RGDC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkel- och dubbelskåra 384-brunnars PCR-plattor
Tätningsalternativ: Axymats, värmeförsegling, självhäftande filmer och folier.
  • Finns i 50 μL och 55 μL
  • Enkel- och dubbelskåra hörn
Kjol (50 μL)
  • Användning/kompatibilitet: standard termisk cykling
  • Robotvänlig helkjoldesign
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
Kjol (55 μL)
  • Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, helt ABI kompatibel för qPCR och sekvensering
  • Robotvänlig helkjoldesign
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
Kjol, styv platta (50 μL)
  • Robotvänlig styv platta med hel kjol
  • Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, automationsapplikationer
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 2 förpackningar/hylsa, 5 hylsor/Cs.
Kjolar, förhöjda brunnar
  • Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, qPCR
  • Upphöjda brunnar tillåter 55 μL volym
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
Färger tillgängliga på specialbeställning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Färg Klart
Kjol stil Full
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 50μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 49,5μ L
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) För standard termisk cykling, ABI sekvensering, automationsapplikationer
Inkluderar Dubbla hack
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Tja Färg Klart