Läs mer
Axygen™ 384-brunnars skirtade PCR-mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15328301 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blue
Clear
Green
Klart
Orange
Red
Violet
Vitt
Yellow
Volym (metrisk) Tja:
40 μL
50 μL
50μ L
55μ L
Inkluderar:
Double notch
Dubbla hack
Enstaka hack
Single notch
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 15328301
Brand: Axygen™ PCR384M2CPBC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkel- och dubbelskåra 384-brunnars PCR-plattor
Tätningsalternativ: Axymats, värmeförsegling, självhäftande filmer och folier.
  • Finns i 50 μL och 55 μL
  • Enkel- och dubbelskåra hörn
Kjol (50 μL)
  • Användning/kompatibilitet: standard termisk cykling
  • Robotvänlig helkjoldesign
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
Kjol (55 μL)
  • Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, helt ABI kompatibel för qPCR och sekvensering
  • Robotvänlig helkjoldesign
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
Kjol, styv platta (50 μL)
  • Robotvänlig styv platta med hel kjol
  • Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, automationsapplikationer
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 2 förpackningar/hylsa, 5 hylsor/Cs.
Kjolar, förhöjda brunnar
  • Applikation/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, qPCR
  • Upphöjda brunnar tillåter 55 μL volym
  • Förpackningsbeskrivning: 10 tallrikar/Pk., 5 pack/Cs.
Färger tillgängliga på specialbeställning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Formatera Standard
Array 16 x 24
Färg Klart
För användning med (utrustning) ABI realtids PCR termiska cykler och sekvenserare
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 50μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) PCR
Inkluderar Enstaka hack
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.