Läs mer
Axygen™ 384-brunnars skirtade PCR-mikroplattor
Produktkod. p-4102748 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blue
Clear
Green
Klart
Orange
Red
Violet
Vitt
Yellow
Inkluderar:
Double notch
Dubbla hack
Enstaka hack
Single notch
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Volym (metrisk) Tja:
40 μL
50 μL
50μ L
55μ L
Produktkod. 11350155
Brand: Axygen™ PCR384B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Enkel- och dubbelskåra 384-brunnars PCR-plattor
Sealing Options: Axymats, heat sealing, adhesive films and foils.
  • Available in 50μL and 55μL
  • Single and double notch corner
Skirted (50μL)
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling
  • Robotic-friendly full skirt design
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Skirted (55μL)
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, fully ABI compatible for qPCR and sequencing
  • Robotic-friendly full skirt design
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Skirted, RigidPlate (50μL)
  • Robotic-friendly rigid plate with full skirt
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, automation applications
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 2 packs/sleeve, 5 sleeves/Cs.
Skirted, elevated wells
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, qPCR
  • Raised wells allow 55μL volume
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Colors available by special order.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase-free
Formatera Standard
Array 16 x 24
Färg Blue
För användning med (utrustning) N
Material Polypropylene
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 40 μL
Sterilitet Non-sterile
Well Shape Round
För användning med (applikation) PCR, thermal transfer applications
Inkluderar Double notch
Tja Färg Blue