Läs mer
Axygen™ 384-brunnars skirtade PCR-mikroplattor
Produktkod. 12771206 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12771206
Brand: Axygen™ PCR384LC480W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RNase-/DNas-fri
Axygen™ 384 brunnars PCR-mikroplatta, vit, är designad för att passa Roche Light Cycler 480. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Inkluderar Ultra Clear tätningsfilm och tryckt alfanumeriskt rutnät för enkel identifiering av brunnen.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Inkluderar tätningsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Ingen streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Beskrivning Tätningsfilm
    Array 16 x 24
    Färg Vitt
    För användning med (utrustning) För Roche lätt cykler 480
    Kjol stil Full
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 55μ L
    Antal Wells 384
    Volym (metrisk) Fungerar 30μ L
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) PCR
    Inkluderar Enstaka hack
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.
    Tja Färg Vitt