Läs mer
Axygen™ 4- Strip PCR-rör och lock för Corbett Rotor-Gene™
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
Axygen™ 0,1 ml PCR-rör är speciellt utformade för användning med Corbett Rotorgene system. Det finns 4 rör per remsa och 4 kapsyler per remsa.
- Certifierad RNase-/DNase-fri
- Ickepyrogena
- Icke steril
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
Beställningsinfo
Tuber och kapsyler är i remsor om fyra och är i separata påsar för enkel hantering och märkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas och icke-pyrogenfri |
| Stängningsfärg | Klart |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.1 mL |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Corbett™ Rotor-Gene™ system |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |