Läs mer
Axygen™ 48-Well PCR Microplates
Produktkod. 12192570 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12192570
Brand: Axygen™ PCR48C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specially designed to fit most thermal cyclers
  • Volym till brädden av brunn: 350μ L, arbetsvolym: 300μ L, volym med AxyMat: 240μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase, DNA-free
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 6 x 8
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 48
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) PCR
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.