Läs mer
Axygen™ 50 μL Automationstips för Agilent™ /Hastighet 11 VPrep™ och Bravo, 384 Tips Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12716769 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12716769 50 μl Paket med 19200
1 options
Produktkod. 12716769 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer VTF38450ULRS
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Agilent/Velocity11 automationssystem
  • Tipsformat: 96 tips
  • Spetsvolymintervall: 20μ L till 250μ L
  • Spetsmaterial: Klar polypropen
  • RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
  • Ickepyrogena
  • Tillgängliga alternativ:
    - Med eller utan aerosolbeständiga filter
    - Icke-steril eller steril
    - Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ yta
  • Kompatibla huvuden: 96LT, 8LT
  • Rackformat: ANSI/SLAS
  • Rackmaterial: Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad ANSI
Rena påståenden DNase, RNAse Free
För användning med (applikation) Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning SBS Kuggstång
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Material Polyeten