Läs mer
Axygen™ 5 mL polypropen Snaplock mikrocentrifugrör
Produktkod. 15247179 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet unitSize
15247179 Bärnsten Icke-steril Paket med 250
15227179 Klart Icke-steril Paket med 250
15237179 Klart Sterila Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15247179 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer MCT500X
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i lågvolymprover
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Bärnsten
Material Homopolymer
Antal per förpackning 250/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Bottenform Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör