Läs mer
Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2 ml
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Red
Violet
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Sold Separately
Säljes separat
Kvantitet:
100/Cs.
125/Pk., 1250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 1250
Beskrivning
Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering. Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2mL är gjorda av robust polypropen. Varje icke-sterilt, koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Säljes med platta eller kupolformade kepsar till pr
- PCR-rörsremsor designade för att passa en mängd olika termiska cykler
- Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
- Kupolformade eller platta införingslock säkerställer en tät passform som förhindrar provavdunstning
- Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
- Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Färg | Gult |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 125/Pk., 1250/Cs. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Termocykler för värmeöverföringsapplikationer |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Max. Tvinga | 4000 x g |
| Visa mer |