Läs mer
Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12587977 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Säljes separat
Säljs separat
Kvantitet:
100/Cs.
125/förp., 1250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 1250
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12587977
Brand: Axygen™ PCR0208G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering. Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2mL är gjorda av robust polypropen. Varje icke-sterilt, koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Säljs med platta eller kupolformade lock för att förhindra provförlust eller utan lock.
Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering. Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2mL är gjorda av robust polypropen. Varje icke-sterilt, koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Säljes med platta eller kupolformade kepsar till pr
  • PCR-rörsremsor designade för att passa en mängd olika termiska cykler
  • Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
  • Kupolformade eller platta införingslock säkerställer en tät passform som förhindrar provavdunstning
  • Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125/förp., 1250/Cs.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Termocykler för värmeöverföringsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 4000 x g
Förslutningstyp Säljes separat
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör