Läs mer
Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2 ml
Produktkod. 12667215 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Säljes separat
Säljs separat
Kvantitet:
100/Cs.
125/förp., 1250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 1250
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Kvantitet Förpackningsstorlek
12667215 Klart Kupolformad mössa 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
12706839 Blått Säljes separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 1250
12681646 Klart Säljes separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
10841291 Klart Säljes separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 1250
12547977 Diverse Säljes separat 125/förp., 1250/Cs. -
12657215 Klart Platt mössa 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
12587977 Klart Säljes separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
12597977 Orange Säljes separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
12517987 Violett Säljs separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
12527987 Gult Säljes separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
12507987 Rött Säljs separat 125/förp., 1250/Cs. Paket med 125
15479063 Klart Säljes separat 100/Cs. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12667215 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR0208CPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1869.24 SEK
    1618.89 SEK / Paket med 125
    Save 250.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering. Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2mL är gjorda av robust polypropen. Varje icke-sterilt, koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Säljs med platta eller kupolformade lock för att förhindra provförlust eller utan lock.
Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering. Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2mL är gjorda av robust polypropen. Varje icke-sterilt, koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Säljes med platta eller kupolformade kepsar till pr
  • PCR-rörsremsor designade för att passa en mängd olika termiska cykler
  • Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
  • Kupolformade eller platta införingslock säkerställer en tät passform som förhindrar provavdunstning
  • Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125/förp., 1250/Cs.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Termocykler för värmeöverföringsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 4000 x g
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör