Läs mer
Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2 ml
Produktkod. 12706839 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Red
Violet
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Sold Separately
Säljes separat
Kvantitet:
100/Cs.
125/Pk., 1250/Cs.
125/förp., 1250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 1250
Produktkod. 12706839
Brand: Axygen™ PCR0208B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering. Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2mL är gjorda av robust polypropen. Varje icke-sterilt, koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Säljs med platta eller kupolformade lock för att förhindra provförlust eller utan lock.
Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering. Axygen™ 8-Strip PCR-rör, 0,2mL är gjorda av robust polypropen. Varje icke-sterilt, koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Säljes med platta eller kupolformade kepsar till pr
  • PCR-rörsremsor designade för att passa en mängd olika termiska cykler
  • Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
  • Kupolformade eller platta införingslock säkerställer en tät passform som förhindrar provavdunstning
  • Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Finns i en mängd olika färger för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125/Pk., 1250/Cs.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Termocykler för värmeöverföringsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 4000 x g
Förslutningstyp Säljes separat
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör