Läs mer
Axygen™ 8-brunnars kam, för 7 cm Gel Box
Produktkod. 15593167 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15593167
Brand: Axygen™ HGB78075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med 7 cm horisontell gelbox
Kammar: 1 x 8 Well, 0,75 mm tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Gelbox, 7 cm
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,75 mm