Läs mer
Axygen™ 96-Well Clear V-Bottom 600μ L Djupbrunnsplatta av polypropen, steril, individuellt förpackad
Produktkod. 12567837 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12567837 Klart Paket med 25
1 options
Produktkod. 12567837 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PDW500CSI
Beräknad leverans: 21-04-2027
Lägg i varukorgen
Polypropen 96 rektangulära plattor med djupa brunnar; speciellt designad för screening med hög genomströmning, provinsamling, lagring av föreningar, föreningsbibliotek och kombinatoriska kemiapplikationer.
  • Polypropen 96 rektangulära plattor med djupa brunnar; speciellt designad för screening med hög genomströmning, provinsamling, sammansättningslagring, sammansatta bibliotek och kombinatoriska kemitillämpningar
  • Volym: 600μ L
  • Färg: Klar
  • Brunnsform: Rund; SBS Fotavtryck
  • Försteriliserat; Individuellt inslagna
  • Certifierad RNase, DNase och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 600μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
Max. RCF 4000 x g
nr per ärende 25
Antal per förpackning 5
Kvantitet 25/Cs.