Läs mer
Axygen™ 96-Well Half-Skirt PCR mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Gult
Rött
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Beskrivning
PCR™ produkter speciellt utformade för användning inom PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. En mängd olika färger erbjuds för att hjälpa till att organisera flerstegs PCR-processer.
- 96-brunnars PCR-halvkjolförstärkningsplatta med en enda skåra
- Arbetsvolymen är 300 μL
- Finns i en mängd olika färger
- Sålde 10 tallrikar/enhet; 5 enheter/Cs.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Rött |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Rund |
| För användning med (applikation) | PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Visa mer |