Beskrivning
Axygen™ 96-brunnars PCR-mikroplatta är designad för att passa Roche Light Cycler 480. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Tryckt alfanumeriskt rutnät för enkel identifiering av brunnen.
RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Icke steril Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNas-, DNas-fri |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Roche Light Cycler 480 |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |