Beskrivning
Axygen™ 96-brunnars PCR-mikroplatta är designad för att passa Roche Light Cycler 480. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Inkluderar Ultra Clear tätningsfilm och tryckt alfanumeriskt rutnät för enkel identifiering av brunnen.
RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Icke steril Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen Inkluderar tätningsfilmer
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNas-, DNas-fri |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Roche Light Cycler 480 |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |