Läs mer
Axygen™ 96-brunnars 100 μL PCR mikroplattor
Produktkod. 10743262 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod Förpackningsstorlek
10743262 Med streckkod Paket med 50
10352200 Ingen streckkod Paket med 50
12577787 Ingen streckkod Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743262 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR96LC480WBC
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars 100 μL PCR mikroplattor är speciellt utformade för att vara kompatibla med Roche Light Cycler 480.
Axygen™ 96-brunnars PCR-mikroplatta är designad för att passa Roche Light Cycler 480. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Inkluderar Ultra Clear tätningsfilm och tryckt alfanumeriskt rutnät för enkel identifiering av brunnen.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Inkluderar tätningsfilmer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Med streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNas-, DNas-fri
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Vitt
    Produkttyp PCR Microplate
    För användning med (utrustning) Roche Light Cycler 480
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 100μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer
    Inkluderar Ultra Clear tätningsfilm, streckkoder, tryckt alfanumeriskt rutnät
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.