Läs mer
Axygen™ 96-brunnars 100 μL PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4104931 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 10743262
Brand: Axygen™ PCR96LC480WBC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars 100 μL PCR mikroplattor är speciellt utformade för att vara kompatibla med Roche Light Cycler 480.
Axygen™ 96-brunnars PCR-mikroplatta är designad för att passa Roche Light Cycler 480. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Inkluderar Ultra Clear tätningsfilm och tryckt alfanumeriskt rutnät för enkel identifiering av brunnen.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Inkluderar tätningsfilmer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Med streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNas-, DNas-fri
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Vitt
    För användning med (utrustning) Roche Light Cycler 480
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 100μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer
    Inkluderar Ultra Clear tätningsfilm, streckkoder, tryckt alfanumeriskt rutnät
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.