Läs mer
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8638015 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kjol stil:
Full
Förhöjd, halv
Halv
Sterilitet:
Icke-steril
Streckkod:
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15368301
Brand: Axygen™ PCR96M2HSCPBC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer.
Axygen™ 96-brunn förhöjd kjol streckkodad PCR mikroplatta är designad för att passa ABI™ Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm. Streckkod på långsidan av plattan mellan brunn H1-H12.
  • Certifierad RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • 96 brunns halvkjolar PCR-platta
  • Single Notch Coner
  • Applikation/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR och ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Med streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNas-, DNas-fri
    Formatera Standard
    Array 8 x 12
    Färg Klart
    För användning med (utrustning) ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 och ABI sekvenseringsenheter
    Kjol stil Halv
    Material Polypropen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer