Läs mer
- Home
- Products
- Mikroplattor
- Nukleinsyrareaktionsanalys mikroplattor
- Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Produktkod. 12719458 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kjol stil:
Full
Halv
Okjol
Oskjol
Upphöjd
Formatera:
96 brunnar
Förhöjda brunnar
Platt topp
Single Notch Corner
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
24 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Kjol stil | Formatera | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 12719458 | Klart | Full | 96 brunnar | Paket med 50 |
| 12799438 | Klart | Upphöjd | Standard | Paket med 50 |
| 11396124 | Klart | Upphöjd | Standard | Paket med 10 |
| 12112580 | Klart | Okjol | Standard | Paket med 50 |
| 11391804 | Klart | Okjol | Standard | Paket med 10 |
| 11330185 | Klart | Okjol | Platt topp | Paket med 25 |
| 12335193 | Klart | Okjol | Platt topp | Paket med 100 |
| 11380185 | Klart | Full | 96 brunnar | Paket med 10 |
| 11320185 | Svart | Oskjol | Platt topp | Paket med 25 |
| 11360185 | Blått | Full | Standard | Paket med 10 |
| 12799448 | Blått | Full | Standard | Paket med 50 |
| 11340195 | Gult | Full | Standard | Paket med 10 |
| 11300195 | Orange | Full | Standard | Paket med 10 |
| 12749458 | Rött | Full | Standard | Paket med 50 |
| 11310195 | Rött | Full | Standard | Paket med 10 |
| 11370185 | Svart | Full | Standard | Paket med 10 |
| 11350185 | Diverse | Full | Standard | Paket med 10 |
| 11320205 | Klart | Oskjol | Förhöjda brunnar | Paket med 10 |
| 12799478 | Klart | Oskjol | Förhöjda brunnar | Paket med 50 |
| 10332390 | Klart | Halv | 96 brunnar | Paket med 50 |
| 12567787 | Klart | Halv | 96 brunnar | Paket med 10 |
| 12537797 | Klart | Halv | Single Notch Corner | Paket med 10 |
| 13164824 | Klart | Halv | Single Notch Corner | Paket med 50 |
| 11330195 | Vitt | Full | Standard | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Produktkod.
12719458
Leverantör
Axygen™
Leverantörsnummer
PCR96FSC
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
3173.22 SEK
3037.81 SEK / Paket med 50
Save 135.41 SEK
4% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
2542.60 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Begäran om offert för större kvantiteter
Beskrivning
Axygen™ 96-brunnars PCR-mikroplatta är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Icke steril
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
- Single Notch Coner
- Applikation/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR och ABI Sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNas-, DNas-fri |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR Microplate |
| För användning med (utrustning) | Standard 96 brunnsblock |
| Kjol stil | Full |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 200μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Rund |
| För användning med (applikation) | PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Visa mer Visa mindre |