Läs mer
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Produktkod. 13164824 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kjol stil:
Full
Halv
Okjol
Oskjol
Upphöjd
Formatera:
96 brunnar
Förhöjda brunnar
Platt topp
Single Notch Corner
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kjol stil Formatera Förpackningsstorlek
13164824 Klart Halv Single Notch Corner Paket med 50
12799438 Klart Upphöjd Standard Paket med 50
11396124 Klart Upphöjd Standard Paket med 10
12112580 Klart Okjol Standard Paket med 50
11391804 Klart Okjol Standard Paket med 10
11330185 Klart Okjol Platt topp Paket med 25
12335193 Klart Okjol Platt topp Paket med 100
12719458 Klart Full 96 brunnar Paket med 50
11380185 Klart Full 96 brunnar Paket med 10
11320185 Svart Oskjol Platt topp Paket med 25
11360185 Blått Full Standard Paket med 10
12799448 Blått Full Standard Paket med 50
11340195 Gult Full Standard Paket med 10
11300195 Orange Full Standard Paket med 10
12749458 Rött Full Standard Paket med 50
11310195 Rött Full Standard Paket med 10
11370185 Svart Full Standard Paket med 10
11350185 Diverse Full Standard Paket med 10
11320205 Klart Oskjol Förhöjda brunnar Paket med 10
12799478 Klart Oskjol Förhöjda brunnar Paket med 50
10332390 Klart Halv 96 brunnar Paket med 50
12567787 Klart Halv 96 brunnar Paket med 10
12537797 Klart Halv Single Notch Corner Paket med 10
11330195 Vitt Full Standard Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 13164824 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR96M2HSC
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer.
Axygen™ PCR-mikroplatta med 96 brunnar förhöjd kjol är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • 96-brunnars halvkjolar PCR-platta
  • Single Notch Coner
  • Applikation/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR och ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Ingen streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNas-, DNas-fri
    Formatera Single Notch Corner
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Klart
    Produkttyp PCR Microplate
    För användning med (utrustning) ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 och ABI sekvenseringsenheter
    Kjol stil Halv
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 200μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.