Läs mer
Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Tips/Rack
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
5μ L
10 μL
15 μL
31 μL
50 μL
70 μL
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
För användning med (utrustning):
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Beskrivning
- Tip format: 96 tip
- Tip volume range: 20 μL to 250 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible heads: 96LT, 8LT
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
Beställningsinfo
Förpackning: 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Greener Choice -krav
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Specifikationer
Specifikationer
Volym (metrisk) | 70 μL |
Filtrerade | Non-filtered |
Sterilitet | Non-sterile |
Färg | Clear |
Autoklaveringsbar | Autoclavable |
Rena påståenden | DNase, RNase, and Pyrogen free |
För användning med (applikation) | Maxymum Recovery™ technology for ultra-low retention |
Formatera | Rack |
Tipsstil | Automation, Round |
Förpackning | SBS Rack |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Tips/Rack >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering