Läs mer
Axygen™ Automationstips för STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ Konduktiv svart, vätskenivåavkänning
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Beskrivning
- Tipsformat: 96 tips
- Spetsvolymintervall: 10μ L till 1 000μ L
- Spetsmaterial: Ledande svart eller klar polypropen
- RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
- Ickepyrogena
- Tillgängliga alternativ:
- Med eller utan aerosolbeständiga filter
- Icke-steril eller steril - Kompatibelt huvud: 8-kanals, 96-sond
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Rackmaterial: Polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Svart |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| Formatera | Rack, 96 |
| Tipsstil | Rund |
| För användning med (utrustning) | Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
| Material | Polypropen |