Läs mer
Axygen™ AxyMats™ Tätningsmatta för 96 brunnars PCR mikroplattor
Produktkod. 12577897 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Material:
Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12577897 Silikon Paket med 50
1 options
Produktkod. 12577897 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer AM96PCRRD
I lager
Lägg i varukorgen
Minimera avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer
Axygen AxyMat Tätningsmattor kan användas i ett brett temperaturområde för PCR- och lagringsapplikationer. AxyMats minimerar avdunstning och är gjorda av silikon av forskningskvalitet som kan autoklaveras. De kan återanvändas efter ett blekmedelstvätt- och etanolsköljprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Silikon
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Tätningsmatta
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnars PCR mikroplatta