Läs mer
Axygen™ AxyMats™ Tätningsmattor för 2 ml 96 brunnar analysplattor med runda brunnar
Produktkod. 12577887 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet unitSize
12577887 Sterila Paket med 50
11326224 Icke-steril Paket med 10
11336224 Sterila Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12577887 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer AM2MLRDS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer
Axygen AxyMat Tätningsmattor kan användas i ett brett temperaturområde för PCR- och lagringsapplikationer. AxyMats minimerar avdunstning och är gjorda av silikon av forskningskvalitet som kan autoklaveras. De kan återanvändas efter ett blekmedelstvätt- och etanolsköljprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Silikon
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Tätningsmatta
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnars mikroplatta, 2 ml