Läs mer
Axygen™ AxyMats™ Tätningsmattor för 2 ml 96 brunnar analysplattor med runda brunnar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Beskrivning
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Natural |
| Material | Silicone |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Sealing Mat |
| Well Shape | Round |
| Plattkompatibilitet | 96-well Microplate, 2 mL |