Läs mer
Axygen™ AxyMats™ Tätningsmattor för 384 brunns djupbrunnsplattor
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
Axygen AxyMat Tätningsmattor kan användas i ett brett temperaturområde för PCR- och lagringsapplikationer. AxyMats minimerar avdunstning och är gjorda av silikon av forskningskvalitet som kan autoklaveras. De kan återanvändas efter ett blekmedelstvätt- och etanolsköljprotokoll.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Silikon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal Wells | 384 |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Tätningsmatta |
| Well Shape | Fyrkantig |
| Plattkompatibilitet | 384-brunnars djupbrunnsplatta med fyrkantiga brunnar |