Läs mer
Axygen™ AxyMats™ Tätningsmattor för 384 brunns djupbrunnsplattor
Produktkod. p-4879159 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Well Shape:
Fyrkantig
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 12527897
Brand: Axygen™ AM384DWSQ
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer
Axygen AxyMat Tätningsmattor kan användas i ett brett temperaturområde för PCR- och lagringsapplikationer. AxyMats minimerar avdunstning och är gjorda av silikon av forskningskvalitet som kan autoklaveras. De kan återanvändas efter ett blekmedelstvätt- och etanolsköljprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Silikon
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 384
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Tätningsmatta
Well Shape Fyrkantig
Plattkompatibilitet 384-brunnars djupbrunnsplatta med fyrkantiga brunnar