Läs mer
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettor Starter Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16392267 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Antal kanaler unitSize
16392267 1 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16392267 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer APSTRKITP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors är konstruerade för att ge högsta nivå av komfort, noggrannhet och precision.
Axygen™ Axypet™ Pro Starter Kit innehåller 4 pipetter med variabel volym i de mest populära och universella volymerna (0,5-10μ L, 2-20μ L, 20-200μ L och 100-1000μ L), pipettställ för 4 pipetter och 3 ställ med spetsar.
  • Katt. Inga. AP-10-P Axygen Axypet Pro enkanalspipett, 0,5 till 10μ L
  • Katt. Inga. AP-200-P Axygen Axypet Pro enkanalspipett, 20 till 200μ L
  • Katt. Inga. AP-1000-P Axygen Axypet Pro enkanalspipett, 100 till 1000μ L
  • Katt. Inga. AP-USD4-P Universellt linjärt stativ för fyra enkanalspipetter
  • Katt. Inga. MR-10XT-R (10μ L) Axygen Multirack pipettspetsar
  • Katt. Inga. MR-200-R (200μ L) Axygen Multirack pipettspetsar
  • Katt. Inga. MR-1000XT-R (1000μ L) Axygen
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd/Gul/Blå
Typ av grepp Ergonomi
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Typ Pipettstartsats
Finger stil Ergonomi
Inkluderar 4 enkanalspipetter, linjärt stativ, provspetsar, bruksanvisning, QC-certifikat, kalibreringsverktyg i laboratoriet
Kvantitet 1 Kit
Garanti 3