Läs mer
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Beskrivning
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors har konstruerats för att ge de högsta nivåerna av ergonomi, noggrannhet och precision. Lättviktskonstruktion, konturform på handtaget och 4-siffrig räknare designades för att säkerställa bekväm pipettering. Alla pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipeteringskrafter för att minska belastningen på handleden och tröttheten (RSI). Färgade tryckknappar (ingår) kan hjälpa till att definiera användaren eller applikationen för provsäkerhet och lägre risk för korskontaminering.
- Ergonomisk handtagsdesign för perfekt passform för både höger och vänster hand
- Bekväm volyminställning med en hand med autolåsningssystem förhindrar oavsiktlig volymförändring under arbetet
- 4-siffrig räknare för större precision, perfekt placerad för synlighet hela tiden
- Enkanalspipetter är kompatibla med mycket smala rör
- Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig för provskydd mot föroreningar
- Flerkanalsaxlarna dras in individuellt för perfekt spetsbelastning och lättare spetsutkastning
- Enkel kalibrering i lab hjälper dig att snabbt justera din pipett till olika vätsketyper
- Individuellt testad och försedd med kvalitetscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3,5 till± 0,8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8655 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet Pro |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 5 till 50μ l |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderar | Instruktionsmanual, QC-certifikat, In-lab kalibreringsverktyg |
| Visa mer |