Läs mer
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16362257 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Färg:
Blå
Gul
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16362257
Brand: Axygen™ AP1000P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors är konstruerade för att ge högsta nivå av komfort, noggrannhet och precision.
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors har konstruerats för att ge de högsta nivåerna av ergonomi, noggrannhet och precision. Lättviktskonstruktion, konturform på handtaget och 4-siffrig räknare designades för att säkerställa bekväm pipettering. Alla pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipeteringskrafter för att minska belastningen på handleden och tröttheten (RSI). Färgade tryckknappar (ingår) kan hjälpa till att definiera användaren eller applikationen för provsäkerhet och lägre risk för korskontaminering.
  • Ergonomisk handtagsdesign för perfekt passform för både höger och vänster hand
  • Bekväm volyminställning med en hand med autolåsningssystem förhindrar oavsiktlig volymförändring under arbetet
  • 4-siffrig räknare för större precision, perfekt placerad för synlighet hela tiden
  • Enkanalspipetter är kompatibla med mycket smala rör
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig för provskydd mot föroreningar
  • Flerkanalsaxlarna dras in individuellt för perfekt spetsbelastning och lättare spetsutkastning
  • Enkel kalibrering i lab hjälper dig att snabbt justera din pipett till olika vätsketyper
  • Individuellt testad och försedd med kvalitetscertifikat
Lär dig mer från Nordamerika
Lär dig mer från Europa, Mellanöstern och Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,5 till± 0,6
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
Typ av grepp Ergonomi
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet Pro
Typ Pipett
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Instruktionsmanual, QC-certifikat, In-lab kalibreringsverktyg
Ökar 1μ l
Precision ≤0,6 till≤ 0,2
Kvantitet 1
Garanti 3 månader