Läs mer
Axygen™ Biomek™ FX/NX aerosolbarriärfiltrerade robotspetsar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
25 μL
30 μL
30μ l
50 μL
165 μL
180μ L
200 μl
Sterilitet:
Sterila
Sterile
Tipsstil:
Automation, Extended Length, Low Retention
Automation, Round
Fin punkt, Automatisering
Förlängd längd, Automatisering
Låg retention, Rund
Low Retention, Round
Rund, Automatisering
Wide Orifice, Automation
Formatera:
Rack, 384-brunn
Rack, 384-well
Rack, 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 3840
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Spetsvolymintervall: 5 till 250μ L
- Spetsmaterial: Klar polypropen
- RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
- icke-pyrogena
- Tillgängliga alternativ:
- Med eller utan aerosolbeständiga filter
- icke-steril eller steril
- Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ yta
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Rackmaterial: Polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Grå |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | DNas, RNase och Pyrogen fri |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller |
| Formatera | Rack, 96 |
| Tipsstil | Rund, Automatisering |
| Visa mer |