Läs mer
Axygen™ Biomek™ FX/NX Robotic Tips
BIOPHARMA
Produktkod. 12702856 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
30 μl
30μ l
45μ L
50 μl
250 μl
250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Automation, Bred öppning
Automation, Fine Point
Automation, Rund
Automatisering, Bred öppning
Automatisering, Fin punkt
Automatisering, Rund
Formatera:
Rack, 1536-brunn
Rack, 384-brunn
Rack, 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 3840
Paket med 4800
Paket med 960
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Tipsstil Formatera Förpackningsstorlek
12702856 20 μl Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
11316294 10 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12732846 10 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
11326294 10 μl Sterila Automation, Rund Rack, 96 Paket med 960
12742846 10 μl Sterila Automation, Rund Rack, 96 Paket med 4800
11980948 20 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12792846 20 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12519177 20 μl Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12772846 20 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12599167 20 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12509177 20 μl Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12782846 20 μl Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
11346294 30 μl Sterila Automation, Fine Point Rack, 1536-brunn Paket med 3840
15591383 30μ l Icke-steril Automatisering, Fin punkt Rack, 384-brunn Paket med 19200
12722866 30μ l Sterila Automatisering, Rund Rack, 384-brunn Paket med 19200
12585727 30μ l Sterila Automatisering, Rund Rack, 384-brunn Paket med 3840
12712866 30μ l Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 384-brunn Paket med 19200
12575727 30μ l Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 384-brunn Paket med 3840
15501393 30μ l Sterila Automatisering, Fin punkt Rack, 384-brunn Paket med 19200
12792856 30μ l Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 384-brunn Paket med 19200
11356294 30μ l Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 384-brunn Paket med 3840
12772856 45μ L Icke-steril Automatisering, Fin punkt Rack, 384-brunn Paket med 19200
12772866 50 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12579177 50 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12782866 50 μl Sterila Automation, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12589177 50 μl Sterila Automation, Rund Rack, 96 Paket med 960
12792866 50 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12599177 50 μl Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12509187 50 μl Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12702876 50 μl Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12712856 250 μl Icke-steril Automation, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12529177 250 μl Icke-steril Automation, Rund Rack, 96 Paket med 960
12722856 250 μl Sterila Automation, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12539177 250 μl Sterila Automation, Rund Rack, 96 Paket med 960
11990948 250μ L Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12732856 250μ L Icke-steril Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12742856 250μ L Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 4800
12549177 250μ L Sterila Automatisering, Rund Rack, 96 Paket med 960
12752856 250μ L Icke-steril Automatisering, Bred öppning Rack, 96 Paket med 4800
12559177 250μ L Icke-steril Automatisering, Bred öppning Rack, 96 Paket med 960
12762856 250 μl Sterila Automation, Bred öppning Rack, 96 Paket med 4800
12569177 250 μl Sterila Automation, Bred öppning Rack, 96 Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Produktkod. 12702856 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer FX20RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4625.00 SEK
    3639.90 SEK / Paket med 4800
    Save 985.10 SEK
    21% Av
I lager
Axygen Robotspetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet.
De Axygen varumärkessortimentet innehåller en omfattande rad tips för Beckman Coulter automatiserade vätskehanteringssystem. Dessa spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet. Pipettspetsarna är också tillgängliga med MAXYMum Recovery, en unik lågretentionsteknologi som förbättrar spetsprestanda och maximerar användningen av dina dyrbara prover.
  • Finns i racked, racked steril och med aerosolbarriär (filtrerad)
  • Kompatibel med Beckman Biomek FX och Beckman Multimek instrument med ett AP96-huvud
  • Även kompatibel med Span-8 pod när funktionen för vätskenivåavkänning är avstängd
  • Oöverträffad rakhet för att säkerställa att spetsen kommer in i brunnen smidigt, varje gång
  • 384/1536-brunn kompatibel för att möta dina mest krävande applikationer
  • Spetsar med bred borrning är idealiska för pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
  • Fine Point förbättrar noggrannheten och precisionen vid lägre provvolymer
  • Maximum recovery™ tips minskar provförlust, förbättrar reproducerbarhet och noggrannhet, minimerar användningen av värdefulla prover och reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ANSI
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller
Formatera Rack, 96
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning 10 ställ/pk, 5 st/k.
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPANN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Produktlinje Beckman Biomek