Läs mer
Axygen™ Biomek™ FX/NX Robotic Tips
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
30 μl
30μ l
45μ L
50 μl
250 μl
250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Automation, Rund, Round
Automation, bred öppning, Wide Orifice
Automation, finspets, Fine Point
Automatisering, Bred öppning
Automatisering, Fin punkt
Automatisering, Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 3840
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
De Axygen varumärkessortimentet innehåller en omfattande rad tips för Beckman Coulter automatiserade vätskehanteringssystem. Dessa spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet. Pipettspetsarna är också tillgängliga med MAXYMum Recovery, en unik lågretentionsteknologi som förbättrar spetsprestanda och maximerar användningen av dina dyrbara prover.
- Finns i racked, racked steril och med aerosolbarriär (filtrerad)
- Kompatibel med Beckman Biomek FX och Beckman Multimek instrument med ett AP96-huvud
- Även kompatibel med Span-8 pod när funktionen för vätskenivåavkänning är avstängd
- Oöverträffad rakhet för att säkerställa att spetsen kommer in i brunnen smidigt, varje gång
- 384/1536-brunn kompatibel för att möta dina mest krävande applikationer
- Spetsar med bred borrning är idealiska för pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
- Fine Point förbättrar noggrannheten och precisionen vid lägre provvolymer
- Maximum recovery™ tips minskar provförlust, förbättrar reproducerbarhet och noggrannhet, minimerar användningen av värdefulla prover och reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNas, RNase och Pyrogen fri |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller |
| Formatera | Rack, 96 |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Visa mer |